Hexamethylentetramin 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Methenamin, Urotropin, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1,3,5,7-Tetraazaadamantan, Formin, Hexamin
24560.291EA 112 EUR
24560.291 24560.260
Hexamethylentetramin 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Hexamethylentetramin
Formel: C₆H₁₂N₄
Molecular Weight: 140.19 g/mol
Schmelzpunkt: 280
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006895
CAS-Nummer: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Water Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm