2,5-Dibromthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

108472-100G 108472-25G
SIAL108472-100GEA 85.8 EUR
SIAL108472-100G SIAL108472-25G
2,5-Dibromthiophen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C)
MDL: MFCD00005420
CAS-Nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR