2-Bromthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Thienylbromid, α-Thienylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
124168-10G 124168-250G 124168-50G
SIAL124168-10GEA 39.2 EUR
SIAL124168-10G SIAL124168-250G SIAL124168-50G
2-Bromthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163,04 g/mol
Siedepunkt: ∼149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005417
CAS-Nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II