3-Bromthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Thienylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
106224-100G 106224-25G 106224-5G
SIAL106224-100GEA 144 EUR
SIAL106224-100G SIAL106224-25G SIAL106224-5G
3-Bromthiophen, Sigma-Aldrich®
3-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163,04 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II