3-Brom-2,5-dichlorthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
CD09413.1
CD09413.10
CD09413.50
MAYBCD09413.1EA
0
EUR
MAYBCD09413.1
MAYBCD09413.10
MAYBCD09413.50
3-Brom-2,5-dichlorthiophen
3-Bromo-2,5-dichlorothiophene
Formel:
C₄HBrCl₂S Molecular Weight: 231.93 g/mol Siedepunkt: 89…92 °C (11 mmHg) |
MDL:
MFCD00041440 CAS-Nummer: 60404-18-4 |