2-Chlor-3-nitrothiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF409.2.5 CFF409.5 CFF409.10 005876-5G 005876-1G
CHMPCFF409.2.5EA 401 EUR
CHMPCFF409.2.5 CHMPCFF409.5 CHMPCFF409.10 FLUO005876-5G FLUO005876-1G
2-Chlor-3-nitrothiophen
2-Chloro-3-nitrothiophene
Formel: C₄H₂ClNO₂S
MDL: MFCD00052159
CAS-Nummer: 5330-98-3