3-Methoxythiophen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 28.7 EUR
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Methoxythiophen 98%
3-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C (65 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,143 g/cm³
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043894
CAS-Nummer: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %