3-Methoxythiophen ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21940.06 B21940.14
B21940.06EA 80.7 EUR
B21940.06 B21940.14
3-Methoxythiophen ≥99%
3-Methoxythiophene
Purity: 99% CAS No.: 17573-92-1 Molecular Formula: C5H6OS Formula Weight: 114.17 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.5320 Odour: Recognizable Boiling Point: 60-61°/12mm Beilstein Reference: 106404 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00043894
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 60…61 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,147
Flammpunkt: 49 °C (120 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043894
CAS-Nummer: 17573-92-1
UN: 3271
ADR: 3,III