2-Thiophensulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
420890050 420890250
ACRO420890050EA 61.6 EUR
ACRO420890050 ACRO420890250
2-Thiophensulfonylchlorid 98%
2-Thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
Siedepunkt: 80 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005426
CAS-Nummer: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to blue-green to brown-purple Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Cl)
GC ≥97.0 %