2-Thiophensulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
Synonyme: 2-Thiophensulfonsäurechlorid, Thiophen-2-sulfonylchlorid
CC13003.250 CC13003.1
CHMPCC13003.250EA 0 EUR
CHMPCC13003.250 MAYBCC13003.1
2-Thiophensulfonylchlorid
2-Thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005426
CAS-Nummer: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II