2-Thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Thiophensulfonsäurechlorid, Thiophen-2-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
255335-25G 255335-5G
SIAL255335-25GEA 109 EUR
SIAL255335-25G SIAL255335-5G
2-Thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005426
CAS-Nummer: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II