Thiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Thiofuran

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T31801-100G T31801-500G T31801-5G
SIALT31801-100GEA 31.9 EUR
SIALT31801-100G SIALT31801-500G SIALT31801-5G
Thiophen, Sigma-Aldrich®
Thiophen
Formel: C₄H₄S
Molecular Weight: 84.14 g/mol
Siedepunkt: 84.4
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005413
CAS-Nummer: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09490

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR