3-Brom-4-methylthiophen 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
379960010 379960050
ACRO379960010EA 36.2 EUR
ACRO379960010 ACRO379960050
3-Brom-4-methylthiophen 95%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 179…183 °C (770 mmHg)
Flammpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00130084
CAS-Nummer: 30318-99-1
UN: 2810
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %