4-Brom-2-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
648728-1G
648728-5G
SIAL648728-1GEA
37.7
EUR
SIAL648728-1G
SIAL648728-5G
4-Brom-2-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS Molecular Weight: 177,06 g/mol |
MDL:
MFCD04116367 CAS-Nummer: 29421-92-9 |