2-Chlor-3-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
648760-1G 648760-5G
SIAL648760-1GEA 37.4 EUR
SIAL648760-1G SIAL648760-5G
2-Chlor-3-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅ClS
Molecular Weight: 132,61 g/mol
Siedepunkt: 153…157 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2281 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00130083
CAS-Nummer: 14345-97-2
EINECS: 238-296-0