2-Chlor-5-methylthiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B21657.06 B21657.14
B21657.06EA 65.4 EUR
B21657.06 B21657.14
2-Chlor-5-methylthiophen ≥97%
2-Chloro-5-methylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 17249-82-0 Molecular Formula: C5H5ClS Formula Weight: 132.61 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.5356 Odour: Characteristic Boiling Point: 155-156° UN No.: 1992 MDL No.: MFCD01632145
Formel: C₅H₅ClS
Siedepunkt: 155…156 °C
Dichte: 1,21
Flammpunkt: 47 °C (117 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632145
CAS-Nummer: 17249-82-0
UN: 1992
ADR: 3,III