2-Acetylthiophen 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(2-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-2-thienylketon

102721000 102725000
ACRO102721000EA 50.6 EUR
ACRO102721000 ACRO102725000
2-Acetylthiophen 98%
2-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 10…11 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5640 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR