2-Acetylthiophen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(2-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-2-thienylketon
A13062.0E A13062.22 A13062.36
A13062.0EEA 712 EUR
A13062.0E A13062.22 A13062.36
2-Acetylthiophen ≥99%
2-Acetylthiophen
Purity: 99% CAS No.: 88-15-3 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5660 Odour: Slightly sweetish Melting Point: 10-12° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 107910 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005442
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 1.168
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II