2-Acetylthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1-(2-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-2-thienylketon
005042-500G 005042-100G
FLUO005042-500GEA 134 EUR
FLUO005042-500G FLUO005042-100G
2-Acetylthiophen
2-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126,18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II