2-Acetylthiophen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(2-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-2-thienylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00175.0250
8.00175.0250EA
0
EUR
8.00175.0250
2-Acetylthiophen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophen
Formel:
C₆H₆OS Molecular Weight: 126,18 g/mol Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9 °C Dichte: 1,1704 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00005442 CAS-Nummer: 88-15-3 EINECS: 201-804-6 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 14 g/l (30 °C) |
Melting Point | 9 - 11 °C |
Molar Mass | 126.18 g/mol |
Boiling Point | 211 - 213 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 97 °C |
Density | 1.17 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 265 °C DIN 51794 |