2-Acetylthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-(2-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-2-thienylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W503509-1KG-K W503509-250G-K
SIALW503509-1KG-KEA 594 EUR
SIALW503509-1KG-K SIALW503509-250G-K
2-Acetylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126,18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005442
CAS-Nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR