3-Acetylthiophen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-3-thienylketon
188020100 188020010
ACRO188020100EA 92.4 EUR
ACRO188020100 ACRO188020010
3-Acetylthiophen 98%
3-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126,18 g/mol
Siedepunkt: 208…210 °C (748 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005468
CAS-Nummer: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %