3-Acetylthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-3-thienylketon
A11078.09 A11078.18 A11078.30
A11078.09EA 98.8 EUR
A11078.09 A11078.18 A11078.30
3-Acetylthiophen ≥98%
3-Acetylthiophen
Purity: 98% CAS No.: 1468-83-3 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 58-61° Boiling Point: 208-210° Beilstein Reference: 107241 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005468
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 208…210 °C
Schmelzpunkt: 58…61 °C
MDL: MFCD00005468
CAS-Nummer: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable