2,5-Dimethylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D188603-100G D188603-25G
SIALD188603-100GEA 234 EUR
SIALD188603-100G SIALD188603-25G
2,5-Dimethylthiophen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylthiophene
Formel: C₆H₈S
Molecular Weight: 112,2 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005452
CAS-Nummer: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,II