Thiosemicarbazid ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Aminothioameisensäurehydrazid, 3-Thiosemicarbazid

A14630.22 A14630.0E A14630.36
A14630.22EA 36.9 EUR
A14630.22 A14630.0E A14630.36
Thiosemicarbazid ≥98%
Thiosemicarbazid

Purity: 99% CAS No.: 79-19-6 Molecular Formula: CH5N3S Formula Weight: 91.14 Odour: Odourless Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 506320 Merck Reference: 14,9361 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007620

Formel: CH₅N₃S
Molecular Weight: 91,14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007620
CAS-Nummer: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9361

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR