Thiosemicarbazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminothioameisensäurehydrazid, 3-Thiosemicarbazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
89050-100G
89050-25G
SIAL89050-100GEA
57.1
EUR
SIAL89050-100G
SIAL89050-25G
Thiosemicarbazid, Sigma-Aldrich®
Thiosemicarbazid
Formel:
CH₅N₃S Molecular Weight: 91.14 g/mol Schmelzpunkt: 178…180 °C |
MDL:
MFCD00007620 CAS-Nummer: 79-19-6 EINECS: 201-184-7 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,09499 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...