Thiosemicarbazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aminothioameisensäurehydrazid, 3-Thiosemicarbazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T33405-100G T33405-500G
SIALT33405-100GEA 47.6 EUR
SIALT33405-100G SIALT33405-500G
Thiosemicarbazid, Sigma-Aldrich®
Thiosemicarbazid
Formel: CH₅N₃S
Molecular Weight: 91.14 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
MDL: MFCD00007620
CAS-Nummer: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09499