4-Methyl-3-thiosemicarbazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
130060-10G 130060-50G
SIAL130060-10GEA 61.7 EUR
SIAL130060-10G SIAL130060-50G
4-Methyl-3-thiosemicarbazid, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₂H₇N₃S
Molecular Weight: 105.16 g/mol
Siedepunkt: 201
Schmelzpunkt: 136
Dichte: 1.362 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007617
CAS-Nummer: 6610-29-3
EINECS: 229-563-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II