4-Phenyl-3-thiosemicarbazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (Phenylamino)thioameisensäurehydrazid, 4-Phenyl-3-thiosemicarbazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
131482-10G 131482-50G
SIAL131482-10GEA 63 EUR
SIAL131482-10G SIAL131482-50G
4-Phenyl-3-thiosemicarbazid, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₉N₃S
Molecular Weight: 167,23 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007615
CAS-Nummer: 5351-69-9
EINECS: 226-329-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III