Symclosen 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlorisocyanursäure, Trichlorcyanursäure, Trichlor-1,3,5-triazacyclohexan-2,4,6-trion, Trichlor-sym.-triazacyclohexan-2,4,6-trion
421540010
421542500
421540050
ACRO421540010EA
94.6
EUR
ACRO421540010
ACRO421542500
ACRO421540050
Symclosen 99%
Symclosen
Formel:
C₃Cl₃N₃O₃ Molecular Weight: 232,41 g/mol Siedepunkt: 413 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 245…251 °C Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: ≥ 225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006553 CAS-Nummer: 87-90-1 EINECS: 201-782-8 UN: 2468 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,09188 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |