Symclosen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlorisocyanursäure, Trichlorcyanursäure, Trichlor-1,3,5-triazacyclohexan-2,4,6-trion, Trichlor-sym.-triazacyclohexan-2,4,6-trion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
91220-100G 91220-500G
SIAL91220-100GEA 36.2 EUR
SIAL91220-100G SIAL91220-500G
Symclosen, Sigma-Aldrich®
Symclosen
Formel: C₃Cl₃N₃O₃
Molecular Weight: 232,41 g/mol
Siedepunkt: 413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 225…230 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006553
CAS-Nummer: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188