Triphenylen 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
140360010 140360050
ACRO140360010EA 59.4 EUR
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphenylen 98%
Triphenylen
Formel: C₁₈H₁₂
Siedepunkt: 438 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196…200 °C
Dichte: 1,302 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001108
CAS-Nummer: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09870
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %