1-Chloradamantan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
294861-25G 294861-5G
SIAL294861-25GEA 90.2 EUR
SIAL294861-25G SIAL294861-5G
1-Chloradamantan, Sigma-Aldrich®
1-Chloradamantan
Formel: C₁₀H₁₅Cl
Molecular Weight: 170,68 g/mol
Schmelzpunkt: 163…166 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00075627
CAS-Nummer: 935-56-8
EINECS: 213-305-0