1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxyadamantan, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

130346-25G 130346-5G
SIAL130346-25GEA 68.2 EUR
SIAL130346-25G SIAL130346-5G
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
1-Adamantanol
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074729
CAS-Nummer: 768-95-6
EINECS: 212-202-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR