1,3,5-Trioxan 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 95.6 EUR
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Trioxan 99+%
1,3,5-Trioxan
Formel: C₃H₆O₃
Siedepunkt: 114…116 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…62 °C
Dichte: 1,17 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006563
CAS-Nummer: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %