1,3,5-Trioxan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,3,5-Trioxacyclohexan, Trioxymethylen, sym. Trioxan, Formaldehyd trimer
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025
8.21189.0100EA 26.9 EUR
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025
1,3,5-Trioxan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxan
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 114,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006563
CAS-Nummer: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 221 g/l (25 °C)
Melting Point 60 - 62 °C
Molar Mass 90.08 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.5 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 3.6 - 28.7 %(V)
Density 1.17 g/cm3 (65 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C