(Dimethylaminomethyl)ferrocen 96% (durch GC), dunkelbraune Flüssigkeit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ferrocenylmethyldimethylamine, (Dimethylaminomethyl)ferrocene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
119342-10G 119342-50G
SIAL119342-10GEA 82 EUR
SIAL119342-10G SIAL119342-50G
(Dimethylaminomethyl)ferrocen 96% (durch GC), dunkelbraune Flüssigkeit, Sigma-Aldrich®
(Dimethylaminomethyl)ferrocen
Formel: C₁₃H₁₇FeN
Molecular Weight: 243.13 g/mol
Siedepunkt: 124...128 °C (2.5 mmHg)) (Lit.)
Dichte: 1.228 g/ml (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 95 °C
MDL: MFCD00001433
CAS-Nummer: 1271-86-9
EINECS: 215-044-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥95.5%