1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol 90% (durch GC) inhibiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
Stabilisierung: 500 ppm Gehemmt mit tert-Butylcatechol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
436887-100ML 436887-25ML
SIAL436887-100MLEA 74.4 EUR
SIAL436887-100ML SIAL436887-25ML
1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol 90% (durch GC) inhibiert, Sigma-Aldrich®
1-(Chlormethyl)-4-vinylbenzol
Component of ion exchange resins, photo-resist polymers, cross-linkable fibers, coupling agents and electroconducting polymers.
Starter for various copolymer preparations. Dual functional monomer. Readily derivatised by chloride displacement.
Formel: C₉H₉Cl
Molecular Weight: 152.62 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (Lit.)
Dichte: 1.083 g/lL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051362
CAS-Nummer: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥89.0%