Natriumhydroxid 0.1 N, volumetrische Lösung, rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
181693.1211 181693.1214 181693.1315
APPC181693.1211EA 23.8 EUR
APPC181693.1211 APPC181693.1214 APPC181693.1315
Natriumhydroxid 0.1 N, volumetrische Lösung, rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.004 kg/l
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001