Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 24
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
702058 702059 702061 702102 702060 702168 702130 702073 702171
MANA702058EA 66 EUR
MANA702058 MANA702059 MANA702061 MANA702102 MANA702060 MANA702168 MANA702130 MANA702073 MANA702171
Schraubkappen für Gewindeflaschen, N 24
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Gebondete und fertig montierte Schraubverschlüsse für Gewindeflaschen N 24.
  • Gebondete Verschlüsse garantieren einen festen Sitz des Septums
  • Schraubverschluss mit zentralem Loch und Silikon/PTFE-Septum für die Umweltanalytik empfohlen
  • Universeller Schraubverschluss mit abnehmbarem Schutzdeckel zur Probenaufbewahrung und -analyse
  • Leere Schraubkappen N 24 sowie Ersatzsepten N 22 ebenfalls erhältlich