Potato dextrose broth, for microbiology
Lieferant: Merck
P6685-1KG
P6685-250G
SIALP6685-1KGEA
751
EUR
SIALP6685-1KG
SIALP6685-250G
Potato dextrose broth, for microbiology
Medien für die Mikrobiologie
Trockennährböden für die Mikrobiologie
Contains infusion from potatoes plus glucose.
- pH (24 g/l, water): 4,2 –6,2
Recommended use at 24,0 g per litre.
Verpackung: Packed in poly bottle.