HPLC-Säulen, Cogent HPS™ C8
Lieferant: MICROSOLV
75008-05P-2 75008-10P 75008-10P-2 75008-15P 75008-15P-2 75008-25P 75008-P100 75008-P150 75008-P250 75008-P50 75008-SP100 75008-SP150 75008-SP250 75008-SP50
MICS75008-05P-2EA 868 EUR
MICS75008-05P-2 MICS75008-10P MICS75008-10P-2 MICS75008-15P MICS75008-15P-2 MICS75008-25P MICS75008-P100 MICS75008-P150 MICS75008-P250 MICS75008-P50 MICS75008-SP100 MICS75008-SP150 MICS75008-SP250 MICS75008-SP50
HPLC-Säulen, Cogent HPS™ C8
Chromatographiesäulen
Cogent HPS™ C8-Säulen sind hochreine HPLC-Säulen vom Typ B auf Silicabasis und weisen eine enge Partikelverteilung auf, was sie von äußerst hoher Qualität macht.
  • Doppelt endcapped
  • Verfügt über eine monofunktionale Bindung, die für mehr Stabilität und Reproduzierbarkeit sorgt
Diese Typ-B-Silica-Säulen werden mit einem extrem niedrigen Metallgehalt hergestellt und sind eine ausgezeichnete Wahl für alle Arten von Analyten, einschließlich Basen, Neutralen und Säuren in Umkehrphase oder Normalphase.