Aluminiumoxid basisch 32-63 µm APS HPLC Flash-Qualität

Lieferant: Thermo Scientific

46071.22 46071.36
46071.22EA 29.4 EUR
46071.22 46071.36
Aluminiumoxid basisch 32-63 µm APS HPLC Flash-Qualität
Aluminiumoxid basisch
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR