Messkolben, Klasse A, Trapezform, DAkkS, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
DAKKS36401 DAKKS36402
BRNDDAKKS36401EA 86.1 EUR
BRNDDAKKS36401 BRNDDAKKS36402
Messkolben, Klasse A, Trapezform, DAkkS, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftungen in kontrastreichem blauem Emaille
  • DE-M-Markierung
*Weithals
Standards: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Wird mit DAkkS-Kalibrierzertifikat geliefert.