Aquet Reinigungsmittel für Gläser und Kunststoffe
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F170940020 F170940050
BELAF170940020EA 169 EUR
BELAF170940020 BELAF170940050
Aquet Reinigungsmittel für Gläser und Kunststoffe
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Mit diesem für Glas- und Kunststoffutensilien sowie Oberflächen geeigneten, phosphatfreien, nichtionischen Tensid werden Präzisionsgläser weder angeätzt noch anderweitig beschädigt. Es lässt sich schnell abspülen und trocknet ohne Abwischen.
  • Praktische, vorportionierte Beutel ergeben eine Gallone 1%-iger Lösung
  • Nicht für den Gebrauch in Geschirrspülautomaten geeignet