ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, Velcro®, Scott
Lieferant: ELTEN
71872/35 71872/36 71872/37 71872/38 71872/40 71872/41 71872/42 71872/43 71872/44 71872/45 71872/46 71872/47 71872/48
ELTN71872/35EA 79.9 EUR
ELTN71872/35 ELTN71872/36 ELTN71872/37 ELTN71872/38 ELTN71872/40 ELTN71872/41 ELTN71872/42 ELTN71872/43 ELTN71872/44 ELTN71872/45 ELTN71872/46 ELTN71872/47 ELTN71872/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, Velcro®, Scott
Schuhe und Stiefel
100% metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitssandalen mit Obermaterial aus Mikrofaser und Textilmaterial, Reflexmaterial, gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-TPU/PU-Sohle (Sportics).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage.
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC.