ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Nova, Impulse Lady Aqua Boa
Lieferant: ELTEN
74831/35 74831/36 74831/37 74831/38 74831/39 74831/40 74831/41 74831/42
ELTN74831/35EA 88.9 EUR
ELTN74831/35 ELTN74831/36 ELTN74831/37 ELTN74831/38 ELTN74831/39 ELTN74831/40 ELTN74831/41 ELTN74831/42
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Nova, Impulse Lady Aqua Boa
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreie, leichte ESD-Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus perforierter Mikrofaser und Reflexmaterial, hautfreundlichem Textilinnenfutter, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche, Kragenpolsterung und einer Zweischichten-PU/PU-Sohle NOVA.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für denMore Product Information