ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maverick Black/Red
Lieferant: ELTEN
723391/48 723391/45 723391/46 723391/47 723391/42 723391/43 723391/44 723391/38 723391/39 723391/40 723391/41
ELTN723391/48EA 84.9 EUR
ELTN723391/48 ELTN723391/45 ELTN723391/46 ELTN723391/47 ELTN723391/42 ELTN723391/43 ELTN723391/44 ELTN723391/38 ELTN723391/39 ELTN723391/40 ELTN723391/41
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maverick Black/Red
Schuhe und Stiefel
Sportliche, leichte und lederfreie ESD-Sicherheitschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser/ hydrophobiertem Textilmaterial, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und rutschhemmender Zweischichten-PU/PU-Sohle (Fun).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/rot
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.