ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, White Slipper
Lieferant: ELTEN
72498/45 72498/46 72498/48 72498/43 72498/44 72498/47 72498/41 72498/42 72498/39 72498/40
ELTN72498/45EA 72.9 EUR
ELTN72498/45 ELTN72498/46 ELTN72498/48 ELTN72498/43 ELTN72498/44 ELTN72498/47 ELTN72498/41 ELTN72498/42 ELTN72498/39 ELTN72498/40
ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, White Slipper
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser mit MONO-PU Sohle (Safety-Grip).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (ESD Pro), grau
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Weiß
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC.