ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Senex XXT
Lieferant: ELTEN
729731/36 729731/37 729731/38 729731/39 729731/40 729731/41 729731/42 729731/43 729731/44 729731/45 729731/46 729731/47 729731/48 729731/35 729731/49
114-8475EA 96.9 EUR
114-8475 114-8476 114-8477 114-8478 114-8479 114-8480 114-8481 114-8482 114-8483 114-8484 114-8485 114-8486 114-8487 ELTN729731/35 ELTN729731/49
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Senex XXT
Schuhe und Stiefel
Metall- und lederfreier, sportlicher und leichter ESD-Sicherheitsschuh aus hydrophobisierter Mikrofaser und hydrophobisiertem Cordura® (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend), mit gepolsterter Zunge und rutschfester Zwei-Dichten-TPU/PU-Sohle.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro, schwarz
  • TPU-Schutzkappe zum Schutz des Oberleders
  • Metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial (200 J)
  • Sehr breite Ausführung